Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoat
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300-65946.2EA
0
EUR
ENAMEN300-65946.1G
ENAMEN300-65946.2
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoat
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoat
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,1739 g/mol |
MDL:
MFCD06202752 CAS-Nummer: 67853-03-6 EINECS: 230-017-0 |