5-Cyan-2-thiophenboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L18523.MDEA 27.1 EUR
L18523.MD L18523.03
5-Cyan-2-thiophenboronsäure ≥98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₄BNO₂S
Molecular Weight: 152,97 g/mol
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094029
CAS-Nummer: 305832-67-1