5-Cyan-2-thiophenboronsäure
Lieferant: Molekula
MOLE27885742-1GEA 0 EUR
MOLE27885742-1G
5-Cyan-2-thiophenboronsäure
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₄BNO₂S
Molecular Weight: 152,97 g/mol
MDL: MFCD02094029
CAS-Nummer: 305832-67-1