(Chlormethyl)dimethylpentylsilan
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO009686-10GEA
0
EUR
FLUO009686-10G
SILNSILS04035.5
FLUO009686-25G
SILNSILS04035.1
(Chlormethyl)dimethylpentylsilan
(Chlormethyl)dimethylpentylsilan
Formel:
C₈H₁₉ClSi |
MDL:
MFCD00674506 CAS-Nummer: 73013-39-5 |