3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30000079.1GEA 0 EUR
ENAMEN30000079.10G ENAMEN30000079.1G ENAMEN30000079.5G
3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure
3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
MDL: MFCD00020515
CAS-Nummer: 20811-60-3