5-Methylpicolinsäure
Lieferant: BEPHARM LTD.
BEPHB104894EA
0
EUR
BEPHB104894
5-Methylpicolinsäure
5-Methylpicolinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,1360 g/mol |
MDL:
MFCD01704358 CAS-Nummer: 4434-13-3 |