5-Fluor-o-anisidin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1332-1G AN-1332-25G AN-1332-5G
COBBAN-1332-1GEA 25.5 EUR
COBBAN-1332-1G COBBAN-1332-25G COBBAN-1332-5G
5-Fluor-o-anisidin Hydrochlorid
5-Fluor-o-anisidin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClFNO
MDL: MFCD09997942
CAS-Nummer: 326-83-0