1,4-Oxazepan Hydrochlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300101939.1GEA
0
EUR
ENAMEN300101939.5G
ENAMEN300101939.1G
ENAMEN300101939
1,4-Oxazepan Hydrochlorid
1,4-Oxazepan Hydrochlorid
Formel:
C₅H₁₂ClNO Molecular Weight: 137,61 g/mol |
MDL:
MFCD02683070 CAS-Nummer: 5638-60-8 |