Ethidiumbromid 0,625 mg/ml in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridiniumbromid
J62029.AAEA 58.1 EUR
J62029.AA
Ethidiumbromid 0,625 mg/ml in wässriger Lösung
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Molecular Weight: 394,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4731