Dimethylammoniumchlorid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethylamin Hydrochlorid
PROOMM0056.06EA
515
EUR
PROOMM0056.06
Dimethylammoniumchlorid
Dimethylammoniumchlorid
Formel:
C₂H₈ClN Molecular Weight: 81,54 g/mol Schmelzpunkt: 170…173 °C |
MDL:
MFCD00012477 CAS-Nummer: 506-59-2 EINECS: 208-046-5 Merck Index: 13,03255 |