Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Lieferant: Uptima
Achtung
Synonyme: DTT(R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
UPTIUP284251EA 0 EUR
UPTIUP284251
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/19/2299819.jpg