2-Brom-9-fluorenon
Lieferant: BEPHARM LTD.
BEPHB20131-2000GEA
0
EUR
BEPHB20131-2000G
2-Brom-9-fluorenon
2-Brom-9-fluorenon
Formel:
C₁₃H₇BrO Molecular Weight: 259,1 g/mol |
MDL:
MFCD00010789 CAS-Nummer: 3096-56-8 |