Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hyamine® 1622
SIAL51126-1L-FEA
48.7
EUR
SIAL51126-1L-F
SIAL51126-5L-F
Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, Sigma-Aldrich®
Benzethoniumchlorid
Formel:
C₂₇H₄₂ClNO₂ Molecular Weight: 448,09 g/mol |
MDL:
MFCD00011742 CAS-Nummer: 121-54-0 EINECS: 204-479-9 |