Wasser für die TOC, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: WasserstoffoxidHydrogenoxid

78533-1LEA 44 EUR
78533-1L
Wasser für die TOC, Supelco®
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR