2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: BEPHARM LTD.
BEPHB6448-100GEA
0
EUR
BEPHB6448-100G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ Molecular Weight: 179,97 g/mol |
MDL:
MFCD02179452 CAS-Nummer: 374538-03-1 |