Tobramycin
Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr
CAYM14596-100EA 81 EUR
CAYM14596-100 CAYM14596-50 CAYM14596-500
Tobramycin
Tobramycin
Formel: C₁₈H₃₇N₅O₉
Molecular Weight: 467,51 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077885
CAS-Nummer: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5