Puromycin Dihydrochlorid
Lieferant: Cayman Chemical
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
13884-25
13884-50
13884-100
13884-500
CAYM13884-25EA
50
EUR
CAYM13884-25
CAYM13884-50
CAYM13884-100
CAYM13884-500
Puromycin Dihydrochlorid
Puromycin Dihydrochlorid
Formel:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl Molecular Weight: 544,44 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00012691 CAS-Nummer: 58-58-2 EINECS: 200-387-8 |