DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Fischsperma), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIALD3159-10GEA 78.7 EUR
SIALD3159-10G
DNA (Deoxyribonucleic acid) (aus Fischsperma), Sigma-Aldrich®
DNS (Desoxyribonukleinsäure)
MDL: MFCD00130922
CAS-Nummer: 9007-49-2
EINECS: 309-566-6