4-Brom-1-fluor-2-iodbenzol
Lieferant: BEPHARM LTD.
BEPHZB9749-100GEA
0
EUR
BEPHZB9749-100G
4-Brom-1-fluor-2-iodbenzol
4-Brom-1-fluor-2-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrFI Molecular Weight: 300,9000 g/mol |
MDL:
MFCD07368751 CAS-Nummer: 116272-41-4 |