2-Chlor-3-methylpyrazin
Lieferant: BEPHARM LTD.
BEPHB2664-5GEA
0
EUR
BEPHB2664-5G
2-Chlor-3-methylpyrazin
2-Chloro-3-methylpyrazine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128,56 g/mol |
MDL:
MFCD00023279 CAS-Nummer: 95-58-9 EINECS: 202-434-8 |