Dekontaminierungs-Spray mit Previn®, Mini-TAD
Lieferant: Prevor
118-1508EA 97.6 EUR
118-1508
Dekontaminierungs-Spray mit Previn®, Mini-TAD
Erste-Hilfe-Ausstattung Verbandskästen-Bestandteile
Dieses Spray enthält sterile Previn® Lösung und ist zum Abwaschen von chemischen Spritzern innerhalb der ersten 60 Sekunden nach einem Unfall, entweder auf dem Arm oder einer Körperfläche mit der gleichen Größe, geeignet.
  • Leicht und klein
  • Einfach zu verwenden
  • Ermöglicht schnelles Einschreiten und erzielt einen schnellen Effekt auf der Haut
  • Mikroniziertes Spray garantiert perfekte Verteilung der Lösung
  • Einmalige Verwendung: Das gesamte Spray sollte im Falle eines Unfalls verwendet werden
  • Benötigt keine spezielle Installation oder Wartung
Das Spray muss in der Nähe der Risikobereiche aufbewahrt werden. Die Benutzung wird besonders in Laboren empfohlen, in denen ein Risiko von chemischen Spritzern besteht.
Standards: Entspricht DIN EN 15154-3.