Sprühflaschen
Lieferant: Hecht
HECH49119010EA 9.3 EUR
HECH49119010
Sprühflaschen
Flaschen Sprühflaschen
PE-Sprühflaschen mit einstellbarem Sprühstrahl.
  • Durchscheinend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit