UV-Taschenlampe
Lieferant: Industrial Physics
SIMELD7290EA 94.9 EUR
SIMELD7290
UV-Taschenlampe
Beleuchtung UV-Lampen
Diese UV-Taschenlampe ist zum Erkennen von Verunreinigungen konzipiert, die unter UV-Bestrahlung reagieren und mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, wie z. B. einige organische Fette und alkalische Verunreinigungen. Sie eignen sich auch zum Prüfen der Sauberkeit von Stahl vor dem Lackieren.
B×T: 32×126 mm
Lieferumfang: Wird mit 3× AAA-Alkaline Batterien geliefert.