Erste-Hilfe-Koffer, SN-CD
Lieferant: Söhngen
118-1226EA 355 EUR
118-1226
Erste-Hilfe-Koffer, SN-CD
Erste-Hilfe-Ausstattung Erste-Hilfe-Kits
Dieser Erste-Hilfe-Koffer aus ABS-Kunststoff bietet genug Platz für die komplette Ausstattung nach DIN 13157.
  • Wandbefestigung mit 90 °C Sicherheitsschloss
  • Kann mobil oder stationär verwendet werden
  • Mit Tragegriff
  • Mit farbigen Piktogrammen
Standards: DIN 13157