Kühl-Racks
Lieferant: Köhler Technische Produkte
KOEHA-1070EA 173 EUR
KOEHA-1070
Kühl-Racks
Gestelle Kühlgestelle
PCR-Fläschchen können mindestens 30 Minuten lang bei einer Temperatur von 0 °C gehalten werden, wenn der Kühler für etwa 12 Stunden auf -20 °C abgekühlt wurde.