Elektronische Pipette, TenSette® Plus
Lieferant: Hach
TenSette® Plus
HACHBBP087EA 1270 EUR
HACHBBP087
Elektronische Pipette, TenSette® Plus
Pipetten Mehrfachdispenser
Die TenSette plus ist eine elektronisch unterstütze Pipette für eine große Bandbreite an Liquid-Handling-Prozessen.
  • Einstellbar, Pipettierknopf wird mit dem Zeigefinger betätigt, was den Komfort erhöht
  • Vorprogrammierte Volumen für LANGE Küvettentests
  • Einstellbares Volumen wird klar auf dem LCD-Bildschirm am Ende des Griffs angezeigt
  • Langlebiger Lithium-Ionen-Akku wird immer mit Rapid-Charge-Technologie geladen
  • Hergestellt aus mechanisch beständigen und chemikalienbeständigen Materialien
  • Spitzenkonus-Module können wiederholt autoklaviert werden bei 121 °C (250 °F)
Dank des elektronischen Motors und der elektronischer Bedienung ist das Pipettieren einfach und bequem, aber trotzdem schnell und akkurat. Die Pipette basiert auf dem Direktverdängerprinzip und kann mit Einwegspitzen verwendet werden, welche mittels SoftTouch Spitzenabwurf einfach abzuwerfen sind.
Funktionen: PIPETTE, RPIPET, STEPPER, DILUTE, PROGRAM
Lieferumfang: Wird mit Ladegerät, Regalhänger, Ersatz-O-Ring und einer Tube Fett, Proben von Hach Pipettenspitzen, Pipetten-Inspektionsreport, Kurzanleitung und Bedienungsanleitung geliefert.