Adhäsionsobjektträger, Apex Superior
Lieferant: Leica
Apex Superior
630-2184EA 23.8 EUR
630-2184
Adhäsionsobjektträger, Apex Superior
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Diese adhäsiven Objektträger verfügen über eine spezielle Beschichtung für eine positive Ladung, die die Hydrophilie des Objektträgers erhöht.
  • Homogener Auftrag wässriger Färbemittel und Reagenzien
  • Einheitliche Färbung auf dem gesamten Objektträger
Für anspruchsvolle Verfahren wie standardmäßige IHC- und HIER-Techniken.