Sicherheitsmesser, SECUPRO MAXISAFE
Lieferant: Martor
MARO10139910.02EA 25.8 EUR
MARO10139910.02
Sicherheitsmesser, SECUPRO MAXISAFE
Messer
Trapezklinge, Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Dieser Sicherheitscutter mit extralangem Klingenaustritt (21 mm) eignet sich für das Schneiden von 3-lagiger Wellpappe. Der ergonomisch geformte Kunststoffgriff ist im Klingenaustrittsbereich durch einen Abriebschutz aus Metall verstärkt.
  • 3-Seiten-Klingenschieber kann von rechts, links, sowie von oben betätigt werden: Geeignet für Links- und Rechtshänder
  • Einfacher Klingenwechsel auf Knopfdruck: Ohne Werkzeuge
  • Zweischneidige Klinge für eine längere Verwendung und zur Minimierung von Abfall
  • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff ist am Klingenschlitz durch einen Abriebschutz aus Metall verstärkt
  • Mit vollautomatischem Klingeneinzug: Klinge springt nach dem Schneiden automatisch ins Gehäuse zurück, auch wenn der Klingenschieber mit dem Daumen festgehalten wird
Dieser Sicherheitscutter mit einer Schnitttiefe von 17,2 mm eignet sich für das Schneiden von 3-lagigem Karton, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Folien, Vliesstoff und anderen Textilien.
  • Klingenschieber kann von beiden Seiten betätigt werden: Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Einfacher Klingenwechsel ohne Hilfsmittel
  • Mit vollautomatischem Klingenrückzug: Klinge springt nach dem Schneiden automatisch ins Gehäuse zurück, auch wenn der Klingenschieber mit dem Daumen festgehalten wird
TÜV-geprüft
Standards: TÜV-geprüft.