Klingen für Sicherheitsmesser, Nr. 99
Lieferant: Martor
233-0139EA 13.8 EUR
233-0139
Klingen für Sicherheitsmesser, Nr. 99
Rasiermesser und Klingen
  • Deep-edged, two-sided ground edge
  • Double bevelled ground edge
  • Blade can be used twice
Montierbar in:
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25