Wandspender für Kittel und Kapuzen
Lieferant: Palbam
113-8175EA 1150 EUR
113-8175
Wandspender für Kittel und Kapuzen
Spender für PSA
Edelstahl 304, elektrolytisch poliert. An der Wand montierbare Spender für in Kunststoff verpackte Kittel und Kapuzen.
  • Einfaches Nachfüllen und einfache Entnahme
  • Entwickelt zur Vermeidung von Verschwendung
  • Kann für die Nutzung als allgemeiner Spender angepasst werden
Geeignet für die Nutzung in Reinräumen.
Standards: ISO-zertifiziert
Lieferumfang: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.