Analytische HPLC-Säulen, Nova-Pak® C18
Lieferant: Waters
Nova-Pak®
WATEWAT011695EA 1640 EUR
WATEWAT036975 WATEWAT011695 WATEWAT044380 WATEWAT086344 WATEWAT015220 WATEWAT044375
Analytische HPLC-Säulen, Nova-Pak® C18
Chromatographiesäulen
Nova-Pak® C18-Säulen sind silicabasierte Allzweck-Umkehrphasen-C18-Säulen, die auf der 4-µm-Partikeltechnologie basieren.
  • Hohe Auflösung
  • Effiziente Trennungen
  • Schnelle Chromatographie