Überbrillen, Visitor
Lieferant: 3M
Visitor
111-1554EA 5.8 EUR
111-1554
Überbrillen, Visitor
Schutzbrillen
Diese einfache Überbrille mit klaren Polycarbonat-Scheiben und einem transparentem Rahmen sitzt sicher und bequem über allen Korrektionsbrillen, kann aber auch alleine getragen werden. Sie bietet einen guten Seiten- und Augenbrauenschutz und ist sehr leicht.
  • Gerade, flache und in der Länge verstellbare Bügel bieten eine sehr gute Kompatibilität mit Kapselgehörschützern
  • Kann über einer Korrektionsbrille getragen werden
  • Vierstufig einstellbare Bügellänge und anpassbare Scheibenneigung für eine optimale Passform
  • Weiche und schmale Bügelenden
Ideal als klassische Besucherbrille, beispielsweise im Baugewerbe oder in der Forstwirtschaft.
Standards: Gemäß EN 166, EN 170; 3M EN 166 F CE (Rahmen)