Hautschutzcreme für die Hände, Sineprint®
Lieferant: Faweco Hautschutz
Sineprint®
115-1755EA 247 EUR
115-1755
Hautschutzcreme für die Hände, Sineprint®
Hautpflege Hautcremes Handcremes
Weiße, nicht fettende Hautschutzcreme (O/W Emulsion) für Arbeitsbereiche, in denen Fettabdrücke vermieden werden müssen, wie in Elektronikfertigungen, Endkontrollen, Lackiererein oder in der Papierindustrie.
  • Fettabdruckfrei und schnell einziehend
  • Silikonfrei, parfümiert
  • Hautneutraler pH-Wert, ohne Mineralöl
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904