Untersuchungshandschuhe, Peha-soft®
Lieferant: Hartmann
Peha-Soft®
HART9421595EA 18.1 EUR
HART9421595 HART9421615 HART9421625 HART9421605 HART9421635
Untersuchungshandschuhe, Peha-soft®
Handschuhe
Diese Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Latex sind ideal für Träger, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren. Ebenfalls für den Einsatz in allen Bereichen geeignet, in denen das Personal in besonderem Maße durch Kontamination gefährdet ist und wo ein hohes Tastempfinden sowie ein guter Sitz erforderlich sind. Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln verwendbar.
  • Nicht steril, puderfrei
  • Hochelastisch und reißfest
  • Texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit
  • Die doppelte Chlorinierung sorgt für ein bequemes Anziehen, einen hervorragenden Sitz und ein hohes Tastempfinden
Standards: Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen