Elektroschutzhandschuhe, Showa A0150 / A0160 / A0170
Lieferant: Best
Conductive Fit
112-4217EA 85.7 EUR
112-4217 112-4216 112-4215 112-4214 112-4213 112-4212 112-4211 112-4210 112-4218
Elektroschutzhandschuhe, Showa A0150 / A0160 / A0170
Handschuhe
Diese fusselarmen Strickhandschuhe aus Nylon/Acryl haben antistatische Eigenschaften. Die leitenden Thunderon®-Fasern bedecken den wichtigen Fingerbereich und sorgen für eine statische Koronaentladung. Die Handschuhe sind ohne Beschichtung, mit PU-Beschichtung auf den Fingerspitzen und mit PU-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen erhältlich.
  • Oberflächenwiderstand 10⁶ - 10⁷ Ω
  • Optimale Fingerfertigkeit und uneingeschränkter Tastsinn
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Elastische Stulpe: Große Bewegungsfreiheit des Handgelenks
  • PU-Beschichtung schützt die Fingerkuppen vor Ölen und Mikroschnitten und bewahrt behandelte Objekte vor Fingerabdrücken
Ideal für Arbeiten mit elektronischen Teilen, im Fertigungsgewerbe und in der Automobilindustrie.
Standards: A0150: EN 388:2016 (0130X); Kat. II
A0160: EN 388:2016 (0130X), EN 16350:2014; Kat. II
A0170: EN 388:2016 (3121X), EN 16350:2014; Kat. II