HPLC-Säulen, SUPELCOSIL™, ABZ+Plus, Supelco®
Lieferant: Merck
59194 59196 59197 59534-U 59535-U 57917 59604 59605 59179 59194C30 59197C30 59197C40
59194.EA 980 EUR
59194. 59196. 59197. 59534-U 59535-U 57917. 59604. 59605. 59179. 59194C30 59197C30 59197C40
HPLC-Säulen, SUPELCOSIL™, ABZ+Plus, Supelco®
Chromatographiesäulen
Diese Phasen sind basen-deaktiviert und finden weit verbreiteten Einsatz in der Industrie, um die problematischen basischen Verbindungen zu analysieren.
  • Kurze Retentionszeit
  • Bessere Peakform
  • Hohe Effizienz
Lieferumfang: Das Supelguard Kartuschen-Set enthält eine Kartusche, einen einzelnen Halter, ein Schlauchstück und zwei Nuts und Ferrulen.