Natriumchlorid für die Enthärtung von Wasser
Lieferant: SMEG
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
980103 SALE
SMEG980103EA 47.4 EUR
SMEG980103 SMEGSALE
Natriumchlorid für die Enthärtung von Wasser
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5