VWR® Q Path®, Zytologie-Trichter, Zytoküvette
Lieferant: VWR
Q Path®
720-1999EA 380 EUR
720-1999
VWR® Q Path®, Zytologie-Trichter, Zytoküvette
Trichter Cytologietrichter
Einweg-Kunststoffkammer zur Zytozentrifugation von Urinproben, gynäkologischen und nicht-gynäkologischen Proben, wurde zur Durchführung eines Zellsuspensionstransfers auf einem Objektträger mit niedrigem Kontaminationsrisiko entwickelt.
  • Zwei Öffnungen mit befestigtem Filter - große Absorptionskapazität
  • 24 Stunden lang wasser- und alkoholresistent
  • Absorptionsgeschwindigkeit von ±1 ml in drei Minuten