Automatisierter Zellzähler, EVE™
Lieferant: NanoEnTek
EVE™
734-2675EA 3130 EUR
NANOEVE-MC NANOEVE-MC-UK 734-2675
Automatisierter Zellzähler, EVE™
Zellzähler und Durchflusszytometer Elektronische Zellzähler
EVE™ ist ein automatisierter Zellzähler zur Verwendung auf dem Labortisch. Er wurde entwickelt, um Zellauszählung und Lebensfähigkeit genau und präzise zu messen und verwendet die standardmäßige Trypanblau-Färbung.
  • Genaue Unterscheidung verklumpter Zellen: exakte Ergebnisse mit erweitertem Analyse-Algorithmus
  • Vielzahl an Zellgrößen und -typen: Primäre Zelllinien (Gewebe und Blut) und Stammzellen
  • Benutzerfreundlich: Touchscreen-LCD ohne erforderliche Wartungsmaßnahmen
  • Analyse gespeicherter Daten: 500 Testergebnisse, über ein USB-Laufwerk an einen PC übertragbar
  • Zellgrößen-Gating: Wählen Sie mit Hilfe der Gating-Funktion einen Zellgrößenbereich aus