VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Lieferant: VWR
VWR®
609-0203EA 47.2 EUR
VWRU62344-585 609-0203
VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Timer Timer, digital
Zeitbegrenzung: 99 Minuten und 59 Sekunden in Schritten von einer Sekunde (±0,01%).
  • LCD
  • Countup und -down
  • Einfache Einstellung der Countdown-Zeit durch numerische Tasten
  • Alarm
Standards: Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, Anwendungsbereich auf NIST.
Lieferumfang: Inklusive Halterung, Tischständer, Magnet, Öffnung für Sicherungsband, Batterie und Kalibrierzertifikat.