VWR®, Digitaler Timer, zwei Kanäle
Lieferant: VWR
VWR®
609-0199EA 58 EUR
609-0199 VWRU89140-196
VWR®, Digitaler Timer, zwei Kanäle
Timer Timer, digital
Zwei gleichzeitige Countdown-Aktivitäten für 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden.
  • Grüne LED blinkt beim Countdown
  • Rote LED blinkt, sobald Null erreicht ist
  • Einstellbare Lautstärke: Hohe und niedrige Dezibel oder Stummschaltung während dem Blinken der LED
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung mit Batterien, magnetischer Rückseite, Klemme und Kalibrierzertifikat.