Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SLB-5ms, Supelco®
Lieferant: Merck
28469-UEA 538 EUR
28469-U 28465-U 28476-U 28467-U 28466-U 28472-U 28471-U 28482-U 28564-U 28473-U
Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SLB-5ms, Supelco®
Chromatographiesäulen
Diese Säule bietet eine Elutionsreihenfolge für Siedepunkte mit einer leichten Erhöhung der Selektivität, insbesondere für aromatische Verbindungen.
  • Gebunden und höchst quervernetzt
  • Hohe Temperaturstabilität - maximale Temperaturen von −60 bis 330° C
  • Geringes Bluten selbst bei erhöhten Temperaturen