Standlupe mit LED-Beleuchtung, visolux+
Lieferant: Eschenbach
Visolux+
630-2181EA 190 EUR
630-2181
Standlupe mit LED-Beleuchtung, visolux+
Lupen
Diese Lupe bietet eine helle und blendfreie Beleuchtung durch zwei SMD-LEDs. Ein integrierter, vorschaltbarer Orangefilter kann für eine zweite, warme Farbtemperatur benutzt werden.
  • Automatisches Abschalten des Lichts nach 30 Minuten
  • Meniskus-/Asphärische Linse für einen größeren Abstand
  • Kratzfeste cera-tec® Hartbeschichtung: Zuverlässigkeit, Komfort und entspanntes Sehen
Lieferumfang: Wird mit einem Etui aus Hartschaum und drei AA-Batterien geliefert.