Halbhohe Berufsschuhe, zum Schnüren, FW40
Lieferant: Portwest
Limes
PRTWFW40NAR43EA 57.6 EUR
PRTWFW40NAR43 PRTWFW40NAR44 PRTWFW40NAR45 PRTWFW40NAR46 PRTWFW40NAR40 PRTWFW40NAR41 PRTWFW40NAR42 PRTWFW40NAR47 PRTWFW40NAR39
Halbhohe Berufsschuhe, zum Schnüren, FW40
Schuhe und Stiefel
Knöchelhohe Arbeitsschuhe aus blauem Wildleder mit einer EVA/Gummi-Laufsohle.
  • Energieabsorption im Fersenbereich
  • Rutschfeste Laufsohle
Farbe: Blau
Standards: EN 20345:2007; OB, SRA.