Flaschen, UN, Enghals, quadratisch, HDPE, mit Schraubverschluss
Lieferant: BURKLE
0304-0500 0304-1000 0304-2500
BURK0304-0500EA 5.2 EUR
BURK0304-0500 BURK0304-1000 BURK0304-2500
Flaschen, UN, Enghals, quadratisch, HDPE, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend, mit schwarzem PP-Schraubverschluss.
  • Absolut auslaufsicher
  • Mit UN-Zulassung für Flüssigkeiten
  • Komplett mit manipulationssicherem Verschluss mit PTFE-Dichtung
Die Flaschen eignen sich hervorragend für Verpackungszwecke, Probenahme, Probenversand, Lagerung und Versand per Post.