Reinraum-Staubsauger, EMI 1000, Tiger-Vac®
Lieferant: Tiger-Vac
181-0341EA 3460 EUR
181-0341
Reinraum-Staubsauger, EMI 1000, Tiger-Vac®
Staubsauger
Entwickelt für die allgemeine Reinigung in kontaminationskontrollierten Umgebungen, reinraumkompatibel und ideal für die pharmazeutische Industrie. Entwickelt für die sichere Aufnahme und Entsorgung von potenten Verbindungen. Ausführung: Edelstahl AISI 316 2B.
  • Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10)
  • Antistatisch und ESD-sicher
  • 5-stufiges Filtrationssystem mit ULPA-Filter U15, HEPA-Filter H14, Stofffilter, Sicherheitsfilter und Einweg-Filterbeutel
  • Einphasiger Durchflussmotor
  • Doppelte Geschwindigkeitsregelung reguliert die Saugkraft
  • Filterkammer und Auffangbehälter sind autoklavierbar
  • Fahrgestell mit 4 Laufrollen für gute Beweglichkeit
  • Erhältlich mit 3 optionalen Werkzeug-Sets: Standard, ESD-sicher und autoklavierbar
Entwickelt für die allgemeine Reinigung in kontaminationskontrollierten Umgebungen, reinraumkompatibel und ideal für die pharmazeutische Industrie. Entwickelt für die sichere Aufnahme und Entsorgung von potenten Verbindungen.
Dieses Gerät ist mit einem echten ULPA-Filter (U15) ausgestattet, der sich hinter dem Motor befindet, und einem HEPA-Filter H14, der sich vor dem Motor befindet. Die Filterkammer und der Auffangbehälter sind autoklavierbar.
Nur für die Trockenreinigung einsetzbar. Für alle HEPA/ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).
Standards: Nur für die Trockenreinigung einsetzbar. Für alle HEPA/ULPA-Staubsauger wurde ein Aerosol-Lecktest durchgeführt.
Kompatibel mit Reinräumen der ISO-Klasse 4 (frühere Klasse 10).