Mikrozentrifuge, MIKRO 185
Lieferant: Hettich
521-1897EA 1376 EUR
521-1897
Mikrozentrifuge, MIKRO 185
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Diese vielseitige Zentrifuge kann mit vier verschiedenen Rotoren verwendet werden.
  • Kompaktes Design spart Platz auf dem Arbeitstisch
  • Deckelverriegelung und -fixierung, Notfallentriegelung für Deckel
  • Impulstaste für kurze Zentrifugationsläufe
  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Zeit- und Drehzahleinstellung mittels Pfeiltasten
Alle Trennschritte, die zur Probenvorbereitung bei molekularbiologischen Anwendungen, die keine Kühlung erfordern, notwendig sind, können schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Ideal für Forschung, klinische Diagnostik und Lehrzwecke.
* mit Rotor 1226
Bestellinformation: Rotoren sind separat erhältlich. Adapter für 0,2-/0,5-ml-Röhrchen sind auf Anfrage erhältlich.