VWR® W10, Objektträgerwärmer/-trockner
Lieferant: VWR
VWR®
720-2422EA 775 EUR
720-2422 720-3028
VWR® W10, Objektträgerwärmer/-trockner
Objektträger-Trockner
Die W10 Heizplatte mit ihrem schlanken, kompakten Design bietet Platz für zwei Reihen von bis zu insgesamt 40 Objektträgern. Die Heizplatte ist sehr praktisch als Strecktisch zum Aufziehen, zur Streckung und Trocknung von Paraffinschnitten auf Objektträgern, zur Fixierung von bakteriellen Abstrichen und zur Erhitzung von Flüssigkeitsproben in Petrischalen. Die schwarz eloxierte Oberfläche bietet einen ausgezeichneten visuellen Kontrast. Die 8 mm dicke Aluminium-Heizplatte sorgt für eine gleichbleibende, homogene Temperatur auf der gesamten Heizfläche. Der Touchscreen und der Schalter sind vor Wasser und Paraffin geschützt. Das Gerät hat zur zusätzlichen Sicherheit einen Überhitzungsschutz. Die Temperatureinstellung und der Ein-/Ausschalter mit Kontrolllicht für den Modus „An“ befinden sich gut erreichbar vorne am Gerät.
  • Elektronischer Touchscreen
  • Schlank und kompakt
  • Ideale Größe zum Trocknen von 40 Objektträgern
  • Temperaturbereich von Umgebungstemperatur und +89 °C
  • Digitales Thermostat
Genauigkeit: ±1,0 °C
Außen B×T×H: 146×486×70 mm
Gewicht: 3,1 kg
Stromversorgung: 260 W
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21