Analytische HPLC-Säulen, SymmetryShield™ RP8
Lieferant: Waters
SymmetryShield™
WATEWAT200670EA 1650 EUR
WATEWAT200670 WATEWAT094260 WATEWAT094269
Analytische HPLC-Säulen, SymmetryShield™ RP8
Chromatographiesäulen
SymmetryShield™-Säulen verfügen über die patentierte Technologie der eingebetteten polaren Gruppen von Waters, die die restlichen Silanole der Silica vor stark basischen Analyten schützt und gleichzeitig die insgesamte Peakform verbessert. Darüber hinaus wird die Aktivität der Oberflächensilanole weiter reduziert, indem die eingebettete polare Gruppe nahe an der Silica-Oberfläche platziert wird. Dies sorgt für eine andere Selektivität und Retention als der Symmetry® C18-Ligand.