Analytische HPLC-Säulen, XTerra® MS C18
Lieferant: Waters
XTerra®
WATE186000432EA 1480 EUR
WATE186000432 WATE186000474 WATE186000660 WATE186000440 WATE186000494 WATE186000878 WATE186000632 WATE186000422 WATE186000400
Analytische HPLC-Säulen, XTerra® MS C18
Chromatographiesäulen
XTerra® MS C18-Säulen sind hybridbasierte Allzweck-Umkehrphasen-C18-Säulen für allgemeine Anwendungen, die für die Kompatibilität mit Massenspektrometrieanwendungen konzipiert sind. Diese Säulen der ersten Generation bieten eine überlegene pH-Stabilität im Vergleich zu einer Säule auf Silicabasis.